Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,5%, gereinigt

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat

23172.293EA 81.9 EUR
23172.293 23172.362
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,5%, gereinigt
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR