Pinzette
Lieferant: BOCHEM
1840
232-0062EA 1.2 EUR
232-0062
Pinzette
Pinzetten
PP, blau. Universal-Pinzette für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Autoklavierbar und sterilisierbar bis 180 °C
  • Geriffel für besseren Griff
  • Kosteneffizient