Pinzetten für Deckgläser
Lieferant: USBECK Laborgeräte
3120
232-0111EA 2.9 EUR
232-0111
Pinzetten für Deckgläser
Pinzetten
Stahl, vernickelt.
  • Zum einfachen und sicheren Handling von Deckgläsern
  • Auch für weitere Laborutensilien wie z.B. Filterscheiben nutzbar
  • Leichte und einfache Reinigung