VWR®, Pinzetten für Verbandsstoffe, ABS
Lieferant: VWR Collection
232-0218EA 63.1 EUR
232-0218 232-0219 232-0221
VWR®, Pinzetten für Verbandsstoffe, ABS
Pinzetten
Aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), violett.
  • Temperaturbeständigkeit: -15 bis +50 °C
  • In steriler oder unsteriler Ausführung erhältlich
  • EO-Sterilisation: Entspricht den minimalen Anforderungen von SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
Haltbarkeit: Das Verfallsdatum ergibt sich aus der Haltbarkeit des Produkts und der Verpackung, vorausgesetzt, dass die Produktverpackung unbeschädigt ist.
Standards: Entspricht den Vorgaben von BSE/TSE. Nach dem Standard ISO 13485 hergestellt.