Pinzette, ESD-sicher
Lieferant: OUTILS RUBIS
258PEEK
232-1990EA 104 EUR
232-1990
Pinzette, ESD-sicher
Pinzetten
PEEK, verstärkt mit 30% Kohlefaser. Universalpinzetten für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor und Elektronik. Kommt bei der Herstellung von CD Laufwerken und keramischen Bauteilen zum Einsatz.
  • Abriebfest, sehr robust
  • Weich, kratzfest, antimagnetisch, keine elektrostatischen Ladungen
  • Temperaturbeständig bis 250 °C (kurzzeitig bis 300 °C)
  • Kann bei 143 °C sterilisiert werden