Cisplatin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: cis-Diammindichloridoplatin(II), Platinol
232120-50
232120-50EA 127 EUR
232120-50
Cisplatin, Millipore®
cis-Platin
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Molecular Weight: 300,05 g/mol
Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011623
CAS-Nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341