Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
23223.290EA
33.1
EUR
23223.290
23223.324
23223.368
23223.461
23223.552
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Substances coloured by H2SO4 | Passes test |
Boiling point | 79 - 81 °C |
Density (20/4) | 0.778 - 0.779 |
Free acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Solidification point | 5.5 - 6.5 °C |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |