Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

23223.290EA 33.1 EUR
23223.290 23223.324 23223.368 23223.461 23223.552
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Free acidity Max. 0.0002 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR