Cyclohexan ≥99,7%, SPECTRONORM® für die UV-Spektrophotometrie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
23225.296EA 140 EUR
23225.296
Cyclohexan ≥99,7%, SPECTRONORM® für die UV-Spektrophotometrie
Cyclohexan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: −18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99.7 %
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Evaporation residue ≤ 10 ppm
Water ≤ 100 ppm
Transmittance (210 nm) ≥ 15 %
Transmittance (220 nm) ≥ 45 %
Transmittance (230 nm) ≥ 75 %
Transmittance (240 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 250 nm) ≥ 98 %