L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat 98,5-101,0% für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: (R)-(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure Hydrochlorid Monohydrat, H-Cys-OH.HCl.H2O
23257.183EA 90.7 EUR
23257.183
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat 98,5-101,0% für die Biochemie
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Molecular Weight: 175,64 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065606
CAS-Nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) 98.5 - 101.0 %
Identification Passes test
Spec.opt.rot.(80 g/l;HCl 250 g/l; dried) 5.5 - 7.0 °
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Loss on drying (Vacuum<0.7 kPa, 24 h) 8.0 - 12.0 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 300 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC): Max. 0.02 %
Ammonium (570 nm) ≤ 0.02 %
Any impurity ≤ 0.2 %
Impurity A (570 nm) ≤ 0.5 %
Total impurities ≤ 1.0 %