Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23269.297EA 76.7 EUR
23269.297
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%, TECHNICAL
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–40 °C
Dichte: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
REACH: 01-2119565127-37
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.473 - 1.475