Sicherheitsmesser, SECUMAX 350
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
350001.02
233-0187EA 26.8 EUR
233-0187
Sicherheitsmesser, SECUMAX 350
Messer
Stahlklinge, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • 2-in-1-Klingenkopf mit zwei Schnittkanten und zwei Klebebandritzern
  • Doppelseitige verdeckt liegende Klinge: Die beiden Schneidekanten sind groß genug um 2-lagige Kartons sicher und einfach zu schneiden
  • Magazin mit Ersatzklinge
  • Kunststoffeinfassung schützt die Finger
  • Ergonomisch geformt mit Soft-Grip und Rillen am Griff
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Diese leichte Messer (37 g) mit innovativer Klinge ist ein Multitalent. Es kann zum Schneiden aller Standardmaterialien genutzt werden, angefangen bei Folie und Kunststoffumreifungen bis hin zu zweilagigem Karton. Das Messer kann auch als Klebebandritzer eingesetzt werden.
Standards: TÜV-geprüft.