Präparierscheren
Lieferant: HAMMACHER KARL
L-HWB002-11 HWB003-11 HWB005-11
233-1104EA 94.9 EUR
233-1104 233-1118 HAMMHWB005-11
Präparierscheren
Scheren
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
  • Säurebeständig
  • Autoklavierbar
  • Spitz-spitz