Universalschere, gebogen
Lieferant: HAMMACHER KARL
HSB601-18
233-1152EA 34.9 EUR
233-1152
Universalschere, gebogen
Scheren
Edelstahl, mit Kunststoffgriffen.  
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen, ideal zum Schneiden von Karton und metallischen Folien
  • Korrosionsbeständig, autoklavierbar
  • Leichtgängig