1,4-Dithioerythrit, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
233152-5
233152-5EA 251 EUR
233152-5
1,4-Dithioerythrit, Millipore®
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8