Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
233153-1 233153-10 233153-5
233153-1EA 140 EUR
233153-1 233153-10 233153-5
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99, Calbiochem®
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM