Dichlormethan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol 0,1 %
23349.363EA
147
EUR
23349.363
Dichlormethan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |