1,1-Dichlor-1-fluorethan ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
|
23370.297EA
0
EUR
23370.297
1,1-Dichlor-1-fluorethan ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
1,1-Dichlor-1-fluorethan
Formel:
Cl₂FCCH₃ Siedepunkt: 31,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –103,5 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
1717-00-6 EINECS: 404-080-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Carbonyl compounds (as CH3COCH3) | Max. 10 ppm |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Free chlorine | Max. 1 ppm |
Ionised chlorine | Max. 0.5 ppm |
Water | Max. 50 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.01 ppm |