Diisobutylen ≥90%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Diisobuten, 2,4,4-Trimethylpenten (Isomerengemisch)

23416.263EA 90 EUR
23416.263
Diisobutylen ≥90%, TECHNICAL
Diisobutylen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112.22 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0.71 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008855
CAS-Nummer: 25167-70-8
EINECS: 246-690-9
UN: 2050
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 90 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR