4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Diacetonalkohol

23424.294EA 48.9 EUR
23424.294
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR