4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Diacetonalkohol
23427.290EA 75 EUR
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
REACH: 01-2119473975-21
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %