Dimethylammoniumchlorid, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
23431.232EA 0 EUR
23431.232
Dimethylammoniumchlorid, TECHNICAL
Dimethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₈ClN
Schmelzpunkt: 170…173 °C
MDL: MFCD00012477
CAS-Nummer: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255