Kongorot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
234610-500
234610-500EA 126 EUR
234610-500
Kongorot, Sigma-Aldrich®
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Schmelzpunkt: > 360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562