N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
23484.132EA 105 EUR
23484.132
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid ≥99,0% analytisches Reagens
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Molecular Weight: 209,12 g/mol
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %