1,4-Dioxan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diethylendioxid, p-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 20 ppm
23539.291EA 151 EUR
23539.291
1,4-Dioxan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,8 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,001 meq/g
Färbung Max. 10 APHA
Peroxide (als H2O2) Max. 0,0100 %
Wasser Max. 0,0100 %
Acetyle und carbonylverbindungen Max. 40 ppm
Verdampfungsrückstand Max. 50 ppm
Fe (Eisen) Max. 1 ppm