Diphenylamin ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
23543.182EA
99.9
EUR
23543.182
Diphenylamin ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Diphenylamin
Formel:
(C₆H₅)₂NH Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…54 °C Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003014 CAS-Nummer: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Melting point | 52.5 - 54.0 °C |
Aniline | Max. 0.1 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.03 % |
Insolubility in ethanol 96 % vol | Max. 100 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...