n-Dodecan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23586.293EA 244 EUR
23586.293
n-Dodecan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9,6 °C
Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.749 - 0.752