Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter
23595.294EA 28.4 EUR
23595.294 23595.328 23595.400
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Filtered at 0,2 µm" Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Spec. conductivity (25°C)(at filling) Max. 1 µS/cm
Total organic carbon (TOC) Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) Max. 0.01
Absorbance (210 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (240 nm) Max. 0.01
Absorbance (254 nm) Max. 0.005
Absorbance (280 nm) Max. 0.005
Absorbance (300 nm) Max. 0.005
Fluorescence (as quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU