Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

23597.405EA 20.4 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR