Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert

Lieferant: VWR Chemicals

23597.405EA 33.9 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR