Wasserstoffperoxid 33% Unstabilisiert, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

23613.297EA 45 EUR
23613.297 23613.366 23613.446
Wasserstoffperoxid 33% Unstabilisiert, TECHNICAL
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 31 - 36 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR