Wasserstoffperoxid 3% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Hydrogenperoxid
Stabilisierung: 0.04 % Stabilisiert mit Phosphat
23614.291EA 53.1 EUR
23614.291
Wasserstoffperoxid 3% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150,2
Schmelzpunkt: -0,41
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 2.5 - 3.5 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm