Wasserstoffperoxid 50% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumpyrophosphat 30 ppm
23620.292EA 87.9 EUR
23620.292
Wasserstoffperoxid 50% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 48 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm