Kieselgel, Davisil® Grade 710 pore size 50-76 Å geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
236756-100G
236756-100GEA 93.8 EUR
236756-100G
Kieselgel, Davisil® Grade 710 pore size 50-76 Å geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ccc3e8603f622d9a674f82080254044daa6b7cd&vid=342bff938ca205d6b26c473b5c9805a210e4a64a&prid=web&clid=SAPDAM