Zedernholzöl, weiß

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil

23686.232EA 128 EUR
23686.232
Zedernholzöl, weiß
Oil of cedar wood
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146327
CAS-Nummer: 68990-83-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR