Lithiumchlorid ≥99,0% (durch argentometrische Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
2370-07EA 0 EUR
2370-07
Lithiumchlorid ≥99,0% (durch argentometrische Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (LiCl) (by Ag titrn) ≥ 99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Loss on Drying ≤ 1.0 %
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤ 0.008
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤ 0.20 %