Acrylamid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propenamid, Acrylsäureamid, Propensäureamid, 2-Propenamid

MQ100

23701-100MG-F
23701-100MG-FEA 52.8 EUR
23701-100MG-F
Acrylamid, Supelco®
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 84.5
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3826b30bfe817c0b781c1f8b60a6acd486fd1cfa&vid=12bcfd02412e8791b7637179b97531bd0a7557bc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR