Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Zinnsalz
23738.232EA 56 EUR
23738.232
Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 225,65 g/mol
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %