Zinn(II)chlorid, wasserfrei ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Zinndichlorid
23746.296EA 262 EUR
23746.296
Zinn(II)chlorid, wasserfrei ≥99%, GPR RECTAPUR®
Zinn(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Molecular Weight: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 40 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 75 ppm
Zn (Zinc) Max. 40 ppm