Hightech Wasserpumpenzangen, KNIPEX Cobra®
Lieferant: KNIPEX WERKE
8703250
238-5550EA 0 EUR
238-5550
Hightech Wasserpumpenzangen, KNIPEX Cobra®
Zangen
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Für härteste Beanspruchung. Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr. Stattdessen: Obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe „ranschieben“. Kopf verchromt, Handgriffe mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen.
  • Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required
  • Gripping box-joint design: high stability because of the double guide
  • Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting
  • Guard prevents operators' fingers being pinched
Länge: 250 mm
Standards: DIN ISO 8976