Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® peroxidfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Oxydiethan, 2,2'-Oxybisethan, Ethoxyethan, Ether, Äther, Ethylether
Stabilisierung: 4-7 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
23806.328EA 96.5 EUR
23806.328
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® peroxidfrei
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 35
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 0.2 %