Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

23837.553-200
23837.325EA 43.7 EUR
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462 23837.553 XXXX23837.553-200
Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…65 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Distillation range 40 - 65 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR