Petroleumbenzin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23845.323EA 65 EUR
23845.323 23845.460 23845.551
Petroleumbenzin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 100…120 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm