Natriumsulfat, anhydrous 99,0, powder ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
238597-2.5KG
238597-500G
238597-1KG
238597-2.5KGEA
117.08
EUR
238597-2.5KG
238597-500G
238597-1KG
Natriumsulfat, anhydrous 99,0, powder ACS, Fluka™
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molecular Weight: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 884 °C Dichte: 2.68 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity | complying |
Assay | Min. 99.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.2 - 9.2 |
Loss on ignition (800°C) | Max. 0.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 5 ppm |
pH Range | 5.2 - 9.2 |
Form | powder |