Ethylacetat, Wasser_0,01 99,8, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
23881.293EA 68.2 EUR
23881.293
Ethylacetat, Wasser_0,01 99,8, AnalaR NORMAPUR® zA
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0050 %
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt Min. 99,8 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0100 %
Formaldehyd-Schwefel Färbung Max. 60,0 APHA
E/E Max. 0,1 %
Methanol Max. 0,1 %
Methylacetat Max. 0,1 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm