meta-Phosphorsäure 33,5-36,5%, Späne ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
239275-2.5KG
239275-2.5KGEA 0 EUR
239275-2.5KG
meta-Phosphorsäure 33,5-36,5%, Späne ACS, Fluka™
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 600 °C(1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,0 g/cm³
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form chips
Identity (IR) complying
Assay of (HPO₃)n 33.5 - 36.5 %
Assay of (naPO₃)n 57.0 - 63.0 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as H₃PO₃) max. 0.02 %