4,4'-Isopropylidendiphenol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan

239658-250G 239658-50G
SIAL239658-250GEA 223 EUR
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Isopropylidendiphenol, Supelco®
4,4'-Isopropylidendiphenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Molecular Weight: 228.29 g/mol
Siedepunkt: 401
Schmelzpunkt: 155
Dichte: 1.205 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 227
MDL: MFCD00002366
CAS-Nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&vid=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR