Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyme: α-Cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
239900-10
239900-10EA 176 EUR
239900-10
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere), Calbiochem®
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Molecular Weight: 416,3 g/mol
Siedepunkt: 511 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055328
CAS-Nummer: 52315-07-8
EINECS: 257-842-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02836