Diethylether ≥99,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol ~5 mg/L

24004-18L 24004-135KG 24004-1L 24004-2.5L 24004-25L 24004-45L 24004-4X2.5L 24004-4X5L 24004-5L 24004-6X1L
24004-18L-REA 1702.83 EUR
24004-18L-R 24004-135KG 24004-1L 24004-2.5L 24004-25L 24004-45L 24004-4X2.5L 24004-4X5L 24004-5L 24004-6X1L
Diethylether ≥99,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Diethylether

Beilstein Number: 1696894
RTECS Number: KI5775000
UNSPSC Code: 12191602

Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 34…35 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Refractive Index n20/D 1.3530 (lit.)
Identity A,B complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 34,0 - 35,0 °C
Density (D 20/20) 0.714 - 0.716
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aldehydes complying
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0002 %
Acidity complying
Assay BHT (GC) 5 - 8 ppm
Residual solvents complying
Vapor Density 2.6 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR