Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
240314.5000EA 129 EUR
240314.5000
Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III